Learn More
Acide 2-bromobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460164
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11460164 250 g 250g
11450164 50 g 50g
11440164 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460164 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13608.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 88-65-3 | C7H5BrO2 | 201.019 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-65-3
Formule moléculaire C7H5BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 201.019
Numéro MDL MFCD00002402
Clé InChI XRXMNWGCKISMOH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-bromobenzoic acid, benzoic acid, 2-bromo, bromobenzoic acid, benzoic acid, o-bromo, 2-bromo-benzoic acid, benzoic acid, bromo, unii-az789tzs4l, az789tzs4l, ortho-bromobenzoic acid, attercop-chm at111657
CID PubChem 6940
Nom IUPAC Acide 2-bromobenzoïque
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromobenzoic acid
Point de fusion 146°C to 150°C
Densité 1.93
Quantité 250 g
Beilstein 971266
Poids de la formule 201.02
Pourcentage de pureté 98%