Learn More
Acide 2-bromobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromobenzoic Acid |
| CAS | 88-65-3 |
| Formule moléculaire | C7H5BrO2 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | o-Bromobenzoic Acid, NSC 176122, NSC 6976 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1Br |
| Nom IUPAC | Acide 2-bromobenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 201.02 |
| Poids de la formule | 199.9473 |