Learn More
2-Bromobenzothiazole, 99%
Code produit 15449908
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15449908 1 g 1g
15459908 5 g 5g
15469908 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15449908 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63286.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS : 2516-40-7 | C7H4BrNS | 214,08 g/mol
Le 2-Brmobenzothiazole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le 2-bromobenzothiazole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des acides et des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2516-40-7
Formule moléculaire C7H4BrNS
Poids moléculaire (g/mol) 214.08
Numéro MDL MFCD02681887
Clé InChI DRLMMVPCYXFPEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromobenzothiazole, 2-bromobenzo d thiazole, benzothiazole, 2-bromo, dsstox_cid_1498, dsstox_rid_76188, dsstox_gsid_21498, 2-bromobenzthiazole, 2-bromo benzothiazole, 2-bromo-benzothiazole, acmc-20a0ou
CID PubChem 612040
Nom IUPAC 2-bromo-1,3-benzothiazole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromobenzothiazole
Point de fusion 39°C to 43°C
Couleur Jaune
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 214.08
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin
RUO– À des fins de recherche uniquement
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.