Learn More
2-Bromobenzothiazole, 99%
Description
Le 2-Brmobenzothiazole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Le 2-bromobenzothiazole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des acides et des bases.
Spécification
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromobenzothiazole |
| Point de fusion | 39°C to 43°C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Quantité | 25 g |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 214.08 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Forme physique | Solide cristallin |
RUO– À des fins de recherche uniquement
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.