Learn More
2-Bromobenzotrifluorure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479392
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479392 500 g 500g
11459392 25 g 25g
11469392 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479392 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10134.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 392-83-6 | C7H4BrF3 | 225.008 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 392-83-6
Formule moléculaire C7H4BrF3
Poids moléculaire (g/mol) 225.008
Numéro MDL MFCD00000373
Clé InChI RWXUNIMBRXGNEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-2-trifluoromethyl benzene, o-bromobenzotrifluoride, benzene, 1-bromo-2-trifluoromethyl, 2-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-brombenzotrifluorid, o-bromobenzyltrifluoride, o-trifluoromethyl bromobenzene, 2-bromotrifluorotoluene, 2-brombenzotrifluorid czech
CID PubChem 9806
Nom IUPAC 1-bromo-2-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromobenzotrifluoride
Densité 1.662
Point d’ébullition 167°C to 168°C
Point d’éclair 68°C (154°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.482
Quantité 500 g
Beilstein 1945750
Poids de la formule 225.01
Pourcentage de pureté 99%