Learn More
Chlorure de 2-bromobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10676862 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10676862 10 mL Flacon en verre 10mL
10122660 50 mL Flacon en verre 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10676862 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 106750100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7154-66-7 | C7H4BrClO | 219.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7154-66-7
Formule moléculaire C7H4BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 219.46
Numéro MDL MFCD00000655
Clé InChI NZCKTGCKFJDGFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoyl chloride, 2-bromo, o-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, o-bromo, 2-bromo-benzoyl chloride, 2-bromobenzoylchloride, 2-bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-brombenzoylchlorid, bromo benzoylchloride, o-bromobenzoylchloride, pubchem12510
CID PubChem 23542
Nom IUPAC Chlorure de 2-bromobenzoyle
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromobenzoyl chloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 11.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.6700g/mL
Point d’ébullition 245.0°C
Point d’éclair 107°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4COCl
Indice de réfraction 1.5947 to 1.5967
Quantité 10 mL
Beilstein 09, 348
Gravité spécifique 1.67
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes in contact with water. Other solubilities: slightly soluble in carbontetrachloride
Poids de la formule 219.46
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromobenzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.