Learn More
Chlorure de 2-bromobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11401878
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11401878 10 g 10g
11411878 50 g 50g
11421878 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11401878 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14520.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7154-66-7 | C7H4BrClO | 219.462 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7154-66-7
Formule moléculaire C7H4BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 219.462
Numéro MDL MFCD00000655
Clé InChI NZCKTGCKFJDGFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoyl chloride, 2-bromo, o-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, o-bromo, 2-bromo-benzoyl chloride, 2-bromobenzoylchloride, 2-bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-brombenzoylchlorid, bromo benzoylchloride, o-bromobenzoylchloride, pubchem12510
CID PubChem 23542
Nom IUPAC Chlorure de 2-bromobenzoyle
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromobenzoyl chloride
Point de fusion 10°C
Densité 1.674
Point d’ébullition 245°C
Point d’éclair 107°C (224°F)
Indice de réfraction 1.596
Quantité 10 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 508506
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 219.47
Pourcentage de pureté 98%