Learn More
Chlorure de 2-bromobenzoyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromobenzoyl Chloride |
| CAS | 7154-66-7 |
| Formule moléculaire | C7H4BrClO |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | o-Bromobenzoyl Chloride, 2-Bromobenzoic Acid Chloride, NSC 73706 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4BrClO/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H |
| SMILES | ClC(=O)c1ccccc1Br |
| Nom IUPAC | Chlorure de 2-embromobenzoyl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 219.46 |
| Poids de la formule | 217.9134 |