Learn More
Alcool 2-bromobenzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10408930 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10408930 10 g Flacon en verre 10g
10042320 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10408930 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 180100100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 18982-54-2 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18982-54-2
Formule moléculaire C7H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 187.04
Numéro MDL MFCD00004600
Clé InChI IOWGHQGLUMEZKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromobenzyl alcohol, 2-bromophenyl methanol, o-bromobenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-bromo, o-bromo-benzyl alcohol, 2-bromobenzylalcohol, 2-bromophenyl methan-1-ol, o-bromobenzylalcohol, 2-bromo-benzylalcohol, pubchem3746
CID PubChem 72850
Nom IUPAC (2-bromophényl)méthanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromobenzyl alcohol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 78.0°C to 82.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4CH2OH
Quantité 10 g
Beilstein 06, 445
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Poids de la formule 187.04
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromobenzyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.