Learn More
Alcool 2-bromobenzylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11417667
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11417667 10 g 10g
11427667 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11417667 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15700.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 18982-54-2 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18982-54-2
Formule moléculaire C7H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 187.04
Numéro MDL MFCD00004600
Clé InChI IOWGHQGLUMEZKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromobenzyl alcohol, 2-bromophenyl methanol, o-bromobenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-bromo, o-bromo-benzyl alcohol, 2-bromobenzylalcohol, 2-bromophenyl methan-1-ol, o-bromobenzylalcohol, 2-bromo-benzylalcohol, pubchem3746
CID PubChem 72850
Nom IUPAC (2-bromophényl)méthanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromobenzyl alcohol
Point de fusion 78°C to 82°C
Quantité 10 g
Beilstein 2243418
Poids de la formule 187.04
Pourcentage de pureté 98%