Learn More
Alcool 2-bromobenzylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromobenzyl Alcohol |
| CAS | 18982-54-2 |
| Formule moléculaire | C7H7BrO |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 2-Bromobenzenemethanol, 1-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzene, 2-(Hydroxymethyl)phenyl Bromide, 2-Bromobenzyl Alcohol, o-Bromo-benzyl Alcohol, 2-Bromophenylmethanol, 2-Hydroxymethyl-1-bromobenzene, o-Bromobenzyl Alcohol |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7BrO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2 |
| SMILES | OCc1ccccc1Br |
| Nom IUPAC | (2-bromophényl)méthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 187.03 |
| Poids de la formule | 185.968 |