Learn More
2-Bromure de bromobenzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10497190 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10497190 100 g Flacon en verre 100g
10153770 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10497190 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 181791000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3433-80-5 | C7H6Br2 | 249.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3433-80-5
Formule moléculaire C7H6Br2
Poids moléculaire (g/mol) 249.93
Numéro MDL MFCD00000173
Clé InChI LZSYGJNFCREHMD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromobenzyl bromide, o-bromobenzyl bromide, 1-bromo-2-bromomethyl benzene, 2-bromobenzylbromide, alpha,2-dibromotoluene, benzene, 1-bromo-2-bromomethyl, alpha,o-dibromotoluene, benzene, bromo bromomethyl, alpha-2-dibromotoluene, a,o-dibromotoluene
CID PubChem 76965
Nom IUPAC 1-bromo-2-(bromométhyl)benzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CBr)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromobenzyl bromide
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 29.0°C to 32.0°C
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 129.0°C (19.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4CH2Br
Indice de réfraction 1.6170 to 1.6190
Quantité 100 g
Beilstein 05, 308
Poids de la formule 249.93
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromobenzyl bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.