Learn More
2-Bromure de bromobenzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423654
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423654 10 g 10g
11433654 50 g 50g
11443654 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11423654 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11285.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3433-80-5 | C7H6Br2 | 249.933 g/mol
2-Bromobenzyl bromide was used in the synthesis of substituted quinazolines and 1,2,3,4-tetrahydroquinazolines, 2- and 3-substituted indenes, tris-2-bromotribenzylamine3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de 2-bromobenzyle a été utilisé dans la synthèse de quinazolines substituées et des 1,2,3,4-tétrahydroquinazolines, des 2et des 3-indènes substitués, et de la tris-2-bromotribenzylamine3.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des bases fortes et des agents oxydants. Incompatible avec les amines, les alcools, lʼacier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3433-80-5
Formule moléculaire C7H6Br2
Poids moléculaire (g/mol) 249.933
Numéro MDL MFCD00000173
Clé InChI LZSYGJNFCREHMD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromobenzyl bromide, o-bromobenzyl bromide, 1-bromo-2-bromomethyl benzene, 2-bromobenzylbromide, alpha,2-dibromotoluene, benzene, 1-bromo-2-bromomethyl, alpha,o-dibromotoluene, benzene, bromo bromomethyl, alpha-2-dibromotoluene, a,o-dibromotoluene
CID PubChem 76965
Nom IUPAC 1-bromo-2-(bromométhyl)benzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CBr)Br
Specifica
Nom chimique ou matériau 2-Bromobenzyl bromide
Point de fusion 29°C to 32°C
Point d’ébullition 127°C to 129°C (19 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.619
Quantité 10 g
Numéro UN UN1759
Beilstein 971015
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 249.94
Pourcentage de pureté 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.