Learn More
Bromure de 2-bromobenzyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromobenzyl Bromide |
| CAS | 3433-80-5 |
| Formule moléculaire | C7H6Br2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | α,o-Dibromotoluene, o-Bromobenzyl Bromide, o-(Bromomethyl)bromobenzene, 2-(Bromomethyl)bromobenzene, 1-Bromomethyl-2-bromobenzene, 1-Bromo-2-(bromomethyl)benzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6Br2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2 |
| SMILES | BrCc1ccccc1Br |
| Nom IUPAC | 1-bro-2-(brométhyl)benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 249.93 |
| Poids de la formule | 247.8836 |