Learn More
2-bromobenzylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Pharmaceutical intermediates. As intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Intermédiaires pharmaceutiques. Utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’air et du dioxyde de carbone.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromobenzylamine |
| Point d’ébullition | 118°C to 119°C (9 mmHg) |
| Odeur | Amine-like |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN2735 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in Water. Soluble in Alcohol and Ether. |
| Poids de la formule | 186.06 |
| Pourcentage de pureté | 98% |