Learn More
Bromure de 2-bromobenzylmagnésium, solution 0,25M dans éther diéthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11955891 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11955891 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11955891 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 431611000
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromobenzylmagnesium bromide
CAS 56812-60-3, 60-29-7
% min. CAS 5.37, 87.47
% max. CAS 12.53, 94.63
Couleur Jaune à marron
Densité 0.7660g/mL
Point d’ébullition 34.6°C
Point d’éclair −40°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C7H6Br2Mg
Numéro MDL MFCD01319903
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.766
Synonyme 2-bromobenzylmagnesium bromide, hdxzjaztpvlpex-uhfffaoysa-m, 2-bromobenzylmagnesium bromide solution, bromo 2-bromophenyl methyl magnesium, 2-bromobenzylmagnesium bromide 0.25 m in diethyl ether, 2-bromobenzylmagnesium bromide, 0.25m in diethyl ether, 2-bromobenzylmagnesium bromide solution, 0.25 m in diethyl ether, grignard reagent
Clé InChI HDXZJAZTPVLPEX-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]CC1=CC=CC=C1Br
Nom IUPAC Magnésium ; 1-bromo-2-méthanylbenzène ; bromure
Poids moléculaire (g/mol) 274.24
CID PubChem 10858676
Poids de la formule 274.24
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromobenzylmagnesium bromide, 0.25M solution in diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.