Learn More
Bromure de 2-bromobenzyl-zinc, 0,5M en THF, conditionnés sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15465395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15465395 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15465395 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58678.AD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 307496-27-1 | C7H6Br2Zn | 315.313 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromobenzylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 307496-27-1
Densité 1.015
Formule moléculaire C7H6Br2Zn
Numéro MDL MFCD01311433
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive; May form a precipitate
Synonyme 2-bromobenzylzinc bromide, 2-bromobenzylzinc bromide solution, o-bromobenzylzinc bromide, bromo 2-bromophenyl methyl zinc, 2-bromobenzylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 2-bromobenzylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 2-bromobenzylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Clé InChI DGWAMZSHJOIPLU-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]C1=CC=CC=C1Br.[Zn+]Br
Nom IUPAC 1-bromo-2 -méthanylbenzène ; bromozinc(1+)
Poids moléculaire (g/mol) 315.313
CID PubChem 5073751
Poids de la formule 315.31