Learn More
2-bromobiphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474887 25 g 25g
11454887 1 g 1g
11464887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21840.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2052-07-5 | C12H9Br | 233.11 g/mol
It is used as an intermediate of organic synthesis and pharmaceutical. It also can react with norborn-2-ene to get 5-phenyl-1,2,3,4,4a,8b-hexahydro-1,4-methanobiphenylene, in synthesis of a novel trispirocyclic hydrocarbon. It is used as a reference compound to investigate extraction efficiency of solid-phase micro extraction fibers, based on methacrylic acid-trimethylolpropanetrimethacrylate copolymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire de synthèse organique et pharmaceutique. Il peut également réagir avec le norborn-2-ène pour obtenir du 5-phényl-1,2,3,4,4a,8b-hexahydro-1,4-méthanobiphénylène, en synthèse d‘un nouvel hydrocarbure trispirocyclique. Il est utilisé comme composé de référence pour étudier l‘efficacité d‘extraction des fibres de micro-extraction en phase solide, à partir de copolymères d‘acide méthacrylique-triméthylolpropanetriméthacrylate.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2052-07-5
Formule moléculaire C12H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 233.11
Numéro MDL MFCD00000065
Clé InChI KTADSLDAUJLZGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromobiphenyl, o-bromobiphenyl, 2-bromo-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-bromo, 2-bromo-1,1'-biphenyl, biphenyl, 2-bromo, 2-bromo-diphenyl, bromobiphenyl, 2-bromodiphenyl, 1,1'-biphenyl, bromo
CID PubChem 16329
Nom IUPAC 1-bromo-2-phénylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromobiphenyl
Point de fusion 0°C to 2°C
Densité 1.376
Point d’ébullition 298°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.629
Quantité 25 g
Beilstein 1863156
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 233.12
Pourcentage de pureté 98%