Learn More
2-bromobiphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10600935 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10600935 5 g Flacon en verre -
10588463 1 g Flacon en verre -
13408538 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10600935 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 383450050
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 2052-07-5 | C12H9Br | 233.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2052-07-5
Formule moléculaire C12H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 233.11
Numéro MDL MFCD00000065
Clé InChI KTADSLDAUJLZGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromobiphenyl, o-bromobiphenyl, 2-bromo-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-bromo, 2-bromo-1,1'-biphenyl, biphenyl, 2-bromo, 2-bromo-diphenyl, bromobiphenyl, 2-bromodiphenyl, 1,1'-biphenyl, bromo
CID PubChem 16329
Nom IUPAC 1-bromo-2-phénylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromobiphenyl
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 1.5°C to 2.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.3520g/mL
Point d’ébullition 297.0°C to 298.0°C
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C6H4Br
Indice de réfraction 1.6280 to 1.6300
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.352
Poids de la formule 233.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromobiphenyl
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.