Learn More
2-bromobutane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467357
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11467357 250 g 250g
11457357 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11467357 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15069.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 78-76-2 | C4H9Br | 137.02 g/mol
2-Bromobutane is utilized in the synthesis of non-nucleosides. It is used as a solvent as well as an intermediate in organic synthesis. It is an important raw material used to prepare Grignard reagent by reacting with magnesium. Further, it reacts with hydrocyanic acid to prepare sodium salt to get (+-)-sec-butyl cyanide. It is an important raw material used to prepare Grignard reagent by reacting with magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromobutane est utilisé dans la synthèse de non-nucléosides. Il est utilisé comme solvant ainsi que comme intermédiaire dans la synthèse organique. Il sʼagit dʼune matière première importante utilisée pour préparer le réactif de Grignard en réagissant avec le magnésium. De plus, il réagit avec lʼacide cyanhydrique pour préparer du sel de sodium afin dʼobtenir du cyanure de (+-)-sec-butyle. Il sʼagit dʼune matière première importante utilisée pour préparer le réactif de Grignard en réagissant avec le magnésium.
Solubilité
Miscible avec l’alcool et l’éther. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, le magnésium, le sodium, les oxydes de sodium et le potassium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-76-2
Formule moléculaire C4H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 137.02
Numéro MDL MFCD00000156
Clé InChI UPSXAPQYNGXVBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sec-butyl bromide, butane, 2-bromo, 2-butyl bromide, methylethylbromomethane, 2-bromo-butane, secondary butyl bromide, sec-butylbromide, 1-bromo-1-methylpropane, ccris 106, bromobutane, 2
CID PubChem 6554
Nom IUPAC 2-bromobutane
SMILES CCC(C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromobutane
Point de fusion °C to 112°C
Densité 1.260
Point d’ébullition 91°C to 92°C
Point d’éclair 13°C (55°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire CH3CHBrCH2CH3
Indice de réfraction 1.4369
Quantité 250 g
Numéro UN UN2339
Beilstein 505949
Merck Index 14,1554
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
Poids de la formule 137.03
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide