Learn More
2-bromobutane, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10175593 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10175593 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10539990 100 mL Flacon en verre 100mL
10325930 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10175593 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 106780025
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 78-76-2 | C4H9Br | 137.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-76-2
Formule moléculaire C4H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 137.02
Numéro MDL MFCD00000156
Clé InChI UPSXAPQYNGXVBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sec-butyl bromide, butane, 2-bromo, 2-butyl bromide, methylethylbromomethane, 2-bromo-butane, secondary butyl bromide, sec-butylbromide, 1-bromo-1-methylpropane, ccris 106, bromobutane, 2
CID PubChem 6554
Nom IUPAC 2-bromobutane
SMILES CCC(C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromobutane
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -112°C
Densité 1.2500g/mL
Point d’ébullition 91°C
Point d’éclair 21°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5CH(Br)CH3
Indice de réfraction 1.4359 to 1.4379
Quantité 2.5 L
Beilstein 01,119
Merck Index 15,1556
Gravité spécifique 1.25
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 137.02
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide