Learn More
2-Bromobutane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromobutane |
| CAS | 78-76-2 |
| Formule moléculaire | C4 H9 Br |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Butane, 2-bromo-, 2-Bromobutane, (±)-2-Bromobutane, (±)-sec-Butyl bromide, 2-Butyl bromide, Methylethylbromomethane, NSC 8417, sec-Butyl bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H9Br/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(C)Br |
| Nom IUPAC | 2-bromobutane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 137.02 |
| Poids de la formule | 135.9888 |