Learn More
Acide 2-bromocinnamique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromocinnamic Acid |
| CAS | 7499-56-1 |
| Formule moléculaire | C9 H7 Br O2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | o-Bromo-trans-cinnamic acid, 3-(2-Bromophenyl)acrylic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H7BrO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-5+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\c1ccccc1Br |
| Nom IUPAC | Acide (E)-3-(2-bromophényl)prop-2-énoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 227.05 |
| Poids de la formule | 225.9629 |