Learn More
2-Bromodibenzo[b,d]thiophène, TRC
Code produit 30340137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30340137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30340137 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6833585G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromodibenzo[b,d]thiophene
CAS 22439-61-8
Formule moléculaire C12H7BrS
Quantité 5 g
Synonyme 2-Bromodibenzothiophene, NSC 172586
Formule InChI InChI=1S/C12H7BrS/c13-8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)14-12/h1-7H
SMILES Brc1ccc2sc3ccccc3c2c1
Nom IUPAC 2-bromodibenzothiophène
Poids moléculaire (g/mol) 263.15
Poids de la formule 261.9452