Learn More
2-bromodibenzofurane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15481869
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15481869 1 g 1g
15401879 250 mg 250mg
15491869 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15481869 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64596.03
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 86-76-0 | Molecular Formula: C12H7BrO | Molecular Weight: 247.091 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 2-bromodibenzofurane est utilisé comme réactif dans les réactions d’acylation Friedel-Crafts.
Solubilité
Soluble dans le méthanol chaud.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-76-0
Formule moléculaire C12H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 247.091
Numéro MDL MFCD00092338
Clé InChI CRJISNQTZDMKQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromodibenzo b,d furan, 2-bromo-dibenzofuran, dibenzofuran, 2-bromo, dibenzofuran, 2-bromo-8ci 9ci, 2-bromodibenzo b furan, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 , trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0?,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0^ 2,7 trideca-1 13 ,2,4,6,9,11-hexaene
CID PubChem 6856
Nom IUPAC 2-bromodibenzofurane
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C(O2)C=CC(=C3)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromodibenzofuran
Point de fusion 108°C to 111°C
Quantité 1 g
Beilstein 142199
Informations sur la solubilité Soluble in hot methanol.
Poids de la formule 247.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide