Learn More
2-Bromodibenzofurane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromodibenzofuran |
| CAS | 86-76-0 |
| Formule moléculaire | C12 H7 Br O |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | Dibenzofuran, 2-bromo-, 2-Bromodibenzofuran, 2-Bromodibenzo[b,d]furan, NSC 1735, 2-Monobromodibenzofuran, 2-MonoBDF, 2-MBDF |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H7BrO/c13-8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)14-12/h1-7H |
| SMILES | Brc1ccc2oc3ccccc3c2c1 |
| Nom IUPAC | 2-bromodibenzofurane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 247.09 |
| Poids de la formule | 245.968 |