Learn More
2-bromoéthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10274320 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
250mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10274320 5 mL Flacon en verre 5mL
10234370 100 mL Flacon en verre 100mL
10616292 250 mL Flacon en verre 250mL
10723344 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10274320 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 106920050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.10€
    56.40€ / 5mL
    Économisez 1.70€
    2% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 540-51-2 | C2H5BrO | 124.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-51-2
Formule moléculaire C2H5BrO
Poids moléculaire (g/mol) 124.96
Numéro MDL MFCD00002827
Clé InChI LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene bromohydrin, ethanol, 2-bromo, 2-bromoethan-1-ol, glycol bromohydrin, 2-hydroxyethyl bromide, 2-bromo-1-ethanol, 1-bromo-2-ethanol, ethylenebromohydrin, 2-bromoethyl alcohol, 2-bromo-ethanol
CID PubChem 10898
Nom IUPAC 2-bromoéthanol
SMILES C(CBr)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoethanol
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -80.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.7600g/mL
Point d’ébullition 149.0°C to 150.0°C (750.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4900 to 1.4940
Quantité 5 mL
Beilstein 01, 338
Fieser 11,77
Merck Index 15, 3846
Gravité spécifique 1.76
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, soluble in most common organic solvents,, except petroleum ether
Poids de la formule 124.96
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Des mesures