Learn More
2-bromoéthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11329669
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11329669 25 g 25g
11464003 250 g 250g
11454003 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11329669 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10275.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 540-51-2 | C2H5BrO | 124.965 g/mol
2-Bromoethanol is utilized in selective reduction of nitroarenes. It is used as a solvent and organic synthetic raw material. It finds application in the synthesis of 2-piperidin-1-yl-ethanol by reacting with piperidine. It is used in selective reduction of nitroarenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromoéthanol est utilisé dans la réduction sélective des nitroarènes. Il est utilisé comme solvant et comme matière première synthétique organique. Il trouve une application dans la synthèse de 2-pipéridine-1-yl-éthanol en réagissant avec la pipéridine. Il est utilisé dans la réduction sélective des nitroarènes.
Solubilité
Miscible à l’eau, au solvant organique et à l’éther de pétrole.
Remarques
Sensible à la lumière. Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts, les agents réducteurs puissants, les chlorures acides et les anhydrides acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-51-2
Formule moléculaire C2H5BrO
Poids moléculaire (g/mol) 124.965
Numéro MDL MFCD00002827
Clé InChI LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene bromohydrin, ethanol, 2-bromo, 2-bromoethan-1-ol, glycol bromohydrin, 2-hydroxyethyl bromide, 2-bromo-1-ethanol, 1-bromo-2-ethanol, ethylenebromohydrin, 2-bromoethyl alcohol, 2-bromo-ethanol
CID PubChem 10898
Nom IUPAC 2-bromoéthanol
SMILES C(CBr)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoethanol
Point de fusion -80°C
Densité 1.762
Point d’ébullition 149°C to 150°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire BrCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.493
Quantité 25 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 878140
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,3792
Informations sur la solubilité Miscible with water,organic solvent and petroleum ether.
Poids de la formule 124.97
Pourcentage de pureté 97%