Learn More
2-Bromoéthanol, TRC
Code produit 30343777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30343777 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30343777 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68473510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoethanol
CAS 540-51-2
Formule moléculaire C2 H5 Br O
Quantité 10 g
Synonyme 2-Bromoethanol, 1-Bromo-2-ethanol, 1-Bromo-2-hydroxyethane, 2-Bromoethyl alcohol, 2-Hydroxyethyl bromide, Ethylene bromohydrin, Glycol bromohydrin, NSC 2869, β-Bromoethanol
Formule InChI InChI=1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
SMILES OCCBr
Nom IUPAC 2-bromoéthanol
Poids moléculaire (g/mol) 124.96
Poids de la formule 123.9524