Learn More
2-Bromoéthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromoethanol |
| CAS | 540-51-2 |
| Formule moléculaire | C2 H5 Br O |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 2-Bromoethanol, 1-Bromo-2-ethanol, 1-Bromo-2-hydroxyethane, 2-Bromoethyl alcohol, 2-Hydroxyethyl bromide, Ethylene bromohydrin, Glycol bromohydrin, NSC 2869, β-Bromoethanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2 |
| SMILES | OCCBr |
| Nom IUPAC | 2-bromoéthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 124.96 |
| Poids de la formule | 123.9524 |