Learn More
(2-bromoéthoxy)-tert-butyldiméthylsilane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10784375 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10784375 10 g Flacon en verre 10g
10122874 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10784375 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 399830100
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 86864-60-0 | Molecular Formula: C8H19BrOSi | Molecular Weight: 239.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86864-60-0
Formule moléculaire C8H19BrOSi
Poids moléculaire (g/mol) 239.22
Numéro MDL MFCD00209550
Clé InChI JBKINHFZTVLNEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoethoxy-tert-butyldimethylsilane, 2-bromoethoxy tert-butyl dimethylsilane, 2-bromoethoxy-t-butyl dimethylsilane, 2-t-butyldimethylsiloxy ethylbromide, 2-bromoethoxy-t-butyldimethylsilane, 2-bromo-ethoxy-tert-butyl-dimethyl-silane, silane, 2-bromoethoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, brch2ch2otbs
CID PubChem 3608067
Nom IUPAC 2-bromoéthoxy-tert-butyl-diméthylsilane
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.1150g/mL
Point d’ébullition 70°C to 75°C (2.5 mmHg)
Point d’éclair 73°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)CSi(CH3)2O(CH2)2Br
Quantité 10 g
Gravité spécifique 1.115
Stabilisateur 5 % max. Na2CO3
Poids de la formule 239.22
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Cristaux ou solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement