Learn More
Acétate de 2-bromométhyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10646270 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10646270 5 g Flacon en verre 5g
10048139 25 g Flacon en verre 25g
10493340 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10646270 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 160090050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 927-68-4 | C4H7BrO2 | 167.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 927-68-4
Formule moléculaire C4H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 167.00
Numéro MDL MFCD00000235
Clé InChI RGHQKFQZGLKBCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromoethyl acetate, 1-acetoxy-2-bromoethane, 2-bromoethylacetate, ethanol, 2-bromo-, acetate, 1-bromo-2-acetoxyethane, acetic acid 2-bromoethyl ester, unii-nrz256o7qb, ethanol, 2-bromo-, 1-acetate, beta-bromoethyl acetate, nrz256o7qb
CID PubChem 13564
Nom IUPAC acétate de 2-bromoéthyle
SMILES CC(=O)OCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoethyl acetate
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -13.8°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.5100g/mL
Point d’ébullition 160.0°C to 162.0°C
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CO2CH2CH2Br
Indice de réfraction 1.4547
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.51
Poids de la formule 167
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromoethyl acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.