Learn More
2-Acétate de bromoéthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromoethyl Acetate |
| CAS | 927-68-4 |
| Formule moléculaire | C4H7BrO2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 1-Acetoxy-2-bromoethane, 1-Bromo-2-acetoxyethane, 2-Acetoxyethyl Bromide, 2-Bromoethanol Acetate, Acetic Acid 2-Bromoethyl Ester, NSC 7079 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H7BrO2/c1-4(6)7-3-2-5/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)OCCBr |
| Nom IUPAC | Acétate de 2-bromoéthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 167 |
| Poids de la formule | 165.9629 |