Learn More
Acrylate de 2-bromoéthyle, 94 %, stab. avec 0,1 % de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11353196
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11353196 5 g 5g
11343196 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11353196 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12502.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4823-47-6 | C5H7BrO2 | 179.013 g/mol
2-Bromoethyl acrylate is utilized in curable and reactive polymers due to the presence of reactive bromine. It is also used in the synthesis of other monomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acrylate de 2-bromoéthyle est utilisé dans les polymères curables et réactifs en raison de la présence de brome réactif. Il est également utilisé dans la synthèse d’autres monomères.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à la chaleur Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents de polymérisation et les peroxydes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4823-47-6
Formule moléculaire C5H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 179.013
Numéro MDL MFCD00013541
Clé InChI CDZAAIHWZYWBSS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 20963
Nom IUPAC Prop-2-énoate de 2-bromoéthyle
SMILES C=CC(=O)OCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoethyl acrylate
Note relative au nom stabilized with 0.1% 4-methoxyphenol
Point d’ébullition 52°C to 53°C (5 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 1749713
Synonyme 2-bromoethyl acrylate, acrylic acid, 2-bromoethyl ester, 2-propenoic acid, 2-bromoethyl ester, ccris 4753, acrylic acid 2-bromoethyl ester, 2-bromoethylacrylate, 2-bromoethyl=acrylate, acmc-20ao1p, acrylic acid 2-bromo-ethyl ester, 2-propenoic acid,2-bromoethyl ester
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 179.01
Pourcentage de pureté 94%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromoethyl acrylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromoethyl acrylate