Learn More
(2-bromoéthyl)benzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10569810 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10569810 500 mL Flacon en verre -
10000660 100 mL Flacon en verre 100mL
10319093 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10569810 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 106945000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 103-63-9 | C8H9Br | 185.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-63-9
Numéro MDL MFCD00000240
Clé InChI WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide
CID PubChem 7666
Nom IUPAC 2-bromoéthylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Bromoethyl)benzene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -56°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3500g/mL
Point d’ébullition 220°C to 221°C
Point d’éclair 89°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H9Br
Formule linéaire C6H5(CH2)2Br
Indice de réfraction 1.5553 to 1.5573
Quantité 500 mL
Beilstein 05,356
Gravité spécifique 1.35
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and benzene
Poids moléculaire (g/mol) 185.06
Poids de la formule 185.06
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide