Learn More
(2-bromoéthyl)benzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11414194
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414194 500 g 500g
11404194 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11414194 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12528.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 103-63-9 | C8H9Br | 185.064 g/mol
(2-Bromoethyl)benzene is used in the preparation of phenelzine by reacting with hydrazine. It is also used as a starting material to prepare various beta-phenethyl derivatives, active pharmaceutical ingredients, and fragrances. It finds application as a flame retardant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (2-bromoéthyl)benzène est utilisé dans la préparation de la phénelzine en réagissant avec l’hydrazine. Il est également utilisé comme matériau de départ pour préparer divers dérivés bêta-phénéthyl, des principes pharmaceutiques actifs et des parfums. Il est exploité comme produit ignifuge.
Solubilité
Miscible à l’éther et au benzène. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-63-9
Formule moléculaire C8H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 185.064
Numéro MDL MFCD00000240
Clé InChI WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide
CID PubChem 7666
Nom IUPAC 2-bromoéthylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Bromoethyl)benzene
Point de fusion -56°C
Densité 1.355
Point d’ébullition 220°C to 221°C
Point d’éclair 89°C (192°F)
Formule linéaire C6H5(CH2)2Br
Indice de réfraction 1.556
Quantité 500 g
Beilstein 507487
Informations sur la solubilité Miscible with ether and benzene. Immiscible with water.
Poids de la formule 185.06
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (2-Bromoethyl)benzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (2-Bromoethyl)benzene