Learn More
(2-Bromoéthyl)benzène, TRC
Code produit 30346030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30346030 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30346030 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68398550G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Bromoethyl)benzene
CAS 103-63-9
Formule moléculaire C8 H9 Br
Quantité 50 g
Synonyme Benzene, (2-bromoethyl)-, (2-Bromoethyl)benzene, 1-Bromo-2-phenylethane, 1-Phenyl-2-bromoethane, 2-Bromo-1-phenylethane, 2-Phenethyl bromide, 2-Phenyl-1-bromoethane, 2-Phenylbromoethane, 2-Phenylethyl bromide, NSC 33926, Phenethyl bromide, Phenylethyl bromide, β-Bromoethylbenzene, β-Phenethyl bromide, β-Phenylethyl bromide
Formule InChI InChI=1S/C8H9Br/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
SMILES BrCCc1ccccc1
Nom IUPAC 2-brométhylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 185.06
Poids de la formule 183.9888