Learn More
Benzoate de 2-bromoéthyle (~90 %), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromoethyl Benzoate |
| CAS | 939-54-8 |
| Formule moléculaire | C9H9O2Br |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | beta-Bromoethyl Benzoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H9BrO2/c10-6-7-12-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2 |
| SMILES | BrCCOC(=O)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | benzoate de 2-brométhyle ; |
| Poids moléculaire (g/mol) | 229.07 |
| Poids de la formule | 227.9786 |