Learn More
Benzoate de 2-bromoéthyle (~90 %), TRC
Code produit 30333001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30333001 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30333001 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB810050500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoethyl Benzoate
CAS 939-54-8
Formule moléculaire C9H9O2Br
Quantité 500 mg
Synonyme beta-Bromoethyl Benzoate
Formule InChI InChI=1S/C9H9BrO2/c10-6-7-12-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
SMILES BrCCOC(=O)c1ccccc1
Nom IUPAC benzoate de 2-brométhyle ;
Poids moléculaire (g/mol) 229.07
Poids de la formule 227.9786