Learn More
2-Bromoéthyl méthyl éther, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromoethyl Methyl Ether |
| CAS | 6482-24-2 |
| Formule moléculaire | C3H7BrO |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | (2-Methoxy)bromoethane, 1-Bromo-2-methoxyethane, 2-Bromo-1-methoxyethane, 2-Methoxy-1-bromoethane, 2-Methoxyethyl Bromide, NSC 81806, beta-Methoxyethyl Bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H7BrO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | COCCBr |
| Nom IUPAC | 1-bro-2-méthoxyétane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 138.99 |
| Poids de la formule | 137.968 |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?