Learn More
2-Bromoéthyl méthyl éther, TRC
Code produit 30331185
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30331185 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30331185 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB685140100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoethyl Methyl Ether
CAS 6482-24-2
Formule moléculaire C3H7BrO
Quantité 100 g
Synonyme (2-Methoxy)bromoethane, 1-Bromo-2-methoxyethane, 2-Bromo-1-methoxyethane, 2-Methoxy-1-bromoethane, 2-Methoxyethyl Bromide, NSC 81806, beta-Methoxyethyl Bromide
Formule InChI InChI=1S/C3H7BrO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3
SMILES COCCBr
Nom IUPAC 1-bro-2-méthoxyétane
Poids moléculaire (g/mol) 138.99
Poids de la formule 137.968