Learn More
2-Bromoéthyl méthyl éther, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromoethyl Methyl Ether |
| CAS | 6482-24-2 |
| Formule moléculaire | C3H7BrO |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | (2-Methoxy)bromoethane, 1-Bromo-2-methoxyethane, 2-Bromo-1-methoxyethane, 2-Methoxy-1-bromoethane, 2-Methoxyethyl Bromide, NSC 81806, beta-Methoxyethyl Bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H7BrO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | COCCBr |
| Nom IUPAC | 1-bro-2-méthoxyétane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 138.99 |
| Poids de la formule | 137.968 |