Learn More
Bromure de 2(-bromoéthyl)triphénylphosphonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11436606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11436606 5 g 5g
11446606 25 g 25g
11456606 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11436606 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24833.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7301-93-1 | C20H19Br2P | 450.15 g/mol
(2-Bromoethyl)triphenylphosphonium bromide is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de 2(-bromoéthyl)triphénylphosphonium est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’abri de l’humidité et des agents oxydants sous un gaz inerte sec. Protéger de l’humidité et de l’eau. Incompatible avec les agents oxydants et l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7301-93-1
Formule moléculaire C20H19Br2P
Poids moléculaire (g/mol) 450.15
Numéro MDL MFCD04039352
Clé InChI ZHLVWYZWQPNQDQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-bromoethyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, 2-bromoethyl triphenyl-, bromide, 2-bromoethyl triphenylphosohonium bromide, 2-bromoethyl triphenylphosphanium bromide, 2-bromoethyl triphenyl phosphanium bromide, 2-bromoethyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, 2-bromoethyl triphenyl-,bromide
CID PubChem 22210408
Nom IUPAC 2-bromoéthyl(triphényl)phosphonium ; bromure
SMILES [Br-].BrCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Bromoethyl)triphenylphosphonium bromide
Point de fusion 186°C to 189°C
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 450.15
Pourcentage de pureté 98%