Learn More
Bromhydrate de 2-bromoéthylamine, > 98,0 %, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromoethylamine Hydrobromide |
| Note relative au nom | Contrôle qualité |
| Couleur | Blanc |
| Densité | 1,581 g/cm3 |
| Plage de pourcentage du dosage | >98% |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 204.9 |
| Forme physique | Poudre cristalline |