Learn More
Bromhydrate de 2-bromoéthylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498257 250 g 250g
11488257 50 g 50g
11478257 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17625.30
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2576-47-8 | C2H7Br2N | 204.893 g/mol
2-Bromoethylamine hydrobromide is used to construct C2-symmetric imidazolidinylidene ligands with a dioxolane backbone. It acts as a building block which is used for proteomics research. It is also used as organic and pharmaceutical intermediates for the preparation of first-aid medicines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromhydrate de 2-bromoéthylamine est utilisé pour construire des ligands d’imidazolidinylidène symétriques C2 avec une colonne vertébrale dioxolane. Il agit comme un bloc de construction qui est utilisé pour la recherche en protéomique. Il est également utilisé comme intermédiaires organiques et pharmaceutiques pour la préparation de médicaments de premiers soins.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique et sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2576-47-8
Formule moléculaire C2H7Br2N
Poids moléculaire (g/mol) 204.893
Numéro MDL MFCD00012886
Clé InChI WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoethylamine hydrobromide, 2-bromoethanamine hydrobromide, 2-aminoethyl bromide hydrobromide, 2-bromoethylamine hbr, 2-bromoethylammonium bromide, ethanamine, 2-bromo-, hydrobromide, 2-bromoethan-1-amine hydrobromide, bromoethylamine hydrobromide, aminoethyl bromide hbr, ethylamine, hydrobromide
CID PubChem 2774217
Nom IUPAC 2-bromoéthanamine ; bromhydrate
SMILES C(CBr)N.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoethylamine hydrobromide
Point de fusion 172°C to 176°C
Quantité 250 g
Beilstein 3607605
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 204.9
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromoethylamine hydrobromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromoethylamine hydrobromide