Learn More
Bromhydrate de 2-bromoéthylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11905171 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
25g
500g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11905171 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10476900 25 g Flacon en plastique 25g
10486900 100 g Flacon en plastique 100g
10397143 250 g Flacon en plastique -
10359043 500 g Flacon en plastique 500g
10697513 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11905171 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 106930025
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2576-47-8 | C2H6BrN·HBr | 204.9 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2576-47-8 , 107-09-5
Formule moléculaire C2H6BrN·HBr
Poids moléculaire (g/mol) 204.9
Numéro MDL MFCD00012886
Clé InChI WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoethylamine hydrobromide, 2-bromoethanamine hydrobromide, 2-aminoethyl bromide hydrobromide, 2-bromoethylamine hbr, 2-bromoethylammonium bromide, ethanamine, 2-bromo-, hydrobromide, 2-bromoethan-1-amine hydrobromide, bromoethylamine hydrobromide, aminoethyl bromide hbr, ethylamine, hydrobromide
CID PubChem 2774217
Nom IUPAC 2-bromoéthanamine ; bromhydrate
SMILES C(CBr)N.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoethylamine hydrobromide
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 172.0°C to 176.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire BrCH2CH2NH2·HBr
Quantité 2.5 kg
Beilstein 04,134
Informations sur la solubilité Solubility in water: >500g/L (20°C)
Poids de la formule 204.9
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux