Learn More
Bromhydrate de 2-bromoéthylamine, TRC
Code produit 30344321
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30344321 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30344321 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB683750500G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoethylamine Hydrobromide
CAS 2576-47-8
Formule moléculaire C2H7Br2N
Quantité 500 g
Synonyme 1-Amino-2-bromoethane Hydrobromide, 2-Aminoethyl Bromide Hydrobromide, 2-Bromoethanamine Hydrobromide, 2-Bromoethylammonium Bromide, beta-Bromoethylamine Hydrobromide
Formule InChI InChI=1S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
SMILES Br.NCCBr
Nom IUPAC 2-bromoéthanamine ;hydrobromide
Poids moléculaire (g/mol) 204.89
Poids de la formule 202.8945