Learn More
2-Bromofluorène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10488120 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10488120 25 g 25g
10043523 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10488120 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 154220250
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1133-80-8 | C13H9Br | 245.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1133-80-8
Numéro MDL MFCD00001115
Clé InChI FXSCJZNMWILAJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromofluorene, 9h-fluorene, 2-bromo, 2-brom-9h-fluoren, 2-bromofluorene, tech., #, acmc-1c7b2, ksc181a7p, 2-bromofluorene 5g, 4-bromo-2,2'-methylenebiphenyl
CID PubChem 14336
Nom IUPAC 2-bromo-9H-fluorène
SMILES C1C2=CC=CC=C2C3=C1C=C(C=C3)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromofluorene
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 110°C to 115°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 185°C (135.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C13H9Br
Quantité 25 g
Beilstein 05, II, 534
Poids moléculaire (g/mol) 245.12
Poids de la formule 245.12
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre ou flocons légèrement cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromofluorene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.