Learn More
2-Bromofluorène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11341967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11341967 25 g 25g
11331967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11341967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07589.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1133-80-8 | C13H9Br | 245.119 g/mol
2-Bromofluorene acts as a nonintrusive end-capping reagent in order to control molecular weights as well as in the generation of well-defined oligomers. It is used to prepare 2-bromo-9-cyclohepta-2,4,6-trienyl-9H-fluorene and 9,9-dihexylflorene. In addition to this, it is used in the preparation of poly(di-n-hexylfluorene)s end capped with 2-bromofluorene, 2-bromo-9,9-di-n-hexylfluorene and 9-bromoanthracene through Ni(0) mediated polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromofluorène agit comme un réactif de piégeage final non intrusif afin de contrôler les poids moléculaires ainsi que la génération d’oligomères bien définis. Il est utilisé pour préparer le 2-bromo-9-cyclohepta-2,4,6-triényl-9H-fluorène et le 9,9-dihexylflorène. De plus, il est utilisé dans la préparation de poly(di-n-hexylfluorène)s en bout coiffé avec du 2-bromofluorène, du 2-bromo-9,9-di-n-hexylfluorène et du 9-bromoanthracène par polymérisation médiée par Ni(0).
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1133-80-8
Formule moléculaire C13H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 245.119
Numéro MDL MFCD00001115
Clé InChI FXSCJZNMWILAJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromofluorene, 9h-fluorene, 2-bromo, 2-brom-9h-fluoren, 2-bromofluorene, tech., #, acmc-1c7b2, ksc181a7p, 2-bromofluorene 5g, 4-bromo-2,2'-methylenebiphenyl
CID PubChem 14336
Nom IUPAC 2-bromo-9H-fluorène
SMILES C1C2=CC=CC=C2C3=C1C=C(C=C3)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromofluorene
Point de fusion 110°C to 114°C
Point d’ébullition 185°C (135 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 1946701
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Poids de la formule 245.12
Pourcentage de pureté 95%