Learn More
2-Bromofluorène, TRC
Code produit 30342465
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30342465 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342465 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68522510G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromofluorene
CAS 1133-80-8
Formule moléculaire C13H9Br
Quantité 10 g
Synonyme 2-Bromo-9H-fluorene, NSC 1463
Formule InChI InChI=1S/C13H9Br/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8H,7H2
SMILES Brc1ccc2c(Cc3ccccc23)c1
Nom IUPAC 2-bro-9H-fluorène
Poids moléculaire (g/mol) 245.11